(4S)-4-Methyloxazolidine-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-4-Methyloxazolidine-2,5-dione
OR480799-5G
APOSOR480799-5GEA
88.6
EUR
APOSOR480799-5G
(4S)-4-Methyloxazolidine-2,5-dione
(4S)-4-Methyloxazolidine-2,5-dione
Formel:
C₄H₅NO₃ Molecular Weight: 115,087 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411276 CAS-Nummer: 2224-52-4 |