1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol hydrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,7-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-4-one, 4-Hydroxy-7-azaindole hydrate
OR480800-5G
APOSOR480800-5GEA 98.6 EUR
APOSOR480800-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol hydrate 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol hydrate
Formel: C₇H₆N₂O·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272229
CAS-Nummer: 74420-02-3