2-Hydroxy-4-iodo-benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
OR480802-1G
APOSOR480802-1GEA
134
EUR
APOSOR480802-1G
2-Hydroxy-4-iodo-benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-4-iodo-benzaldehyde
Formel:
C₇H₅IO₂ Molecular Weight: 248.018 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08457196 CAS-Nummer: 38170-02-4 |