4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one, 4-Methoxy-1H-pyrrol-2(5H)-one
OR480807-5G
APOSOR480807-5GEA
63.8
EUR
APOSOR480807-5G
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 98%
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Formel:
C₅H₇NO₂ Molecular Weight: 113,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071564 CAS-Nummer: 69778-83-2 |