2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480823-1G
OR480823-5G
APOSOR480823-1GEA
0
EUR
APOSOR480823-1G
APOSOR480823-5G
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₇ClO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01961367 CAS-Nummer: 10130-87-7 |