(5S)-5-Aminopiperidin-2-one hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480824-1G
APOSOR480824-1GEA
654
EUR
APOSOR480824-1G
(5S)-5-Aminopiperidin-2-one hydrochloride 97%
(5S)-5-Aminopiperidin-2-one hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀N₂O·ClH Molecular Weight: 150,607 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094719 CAS-Nummer: 672883-95-3 |