Methyl 2-bromo-4-(bromomethyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480825-5G
APOSOR480825-5GEA
0
EUR
APOSOR480825-5G
Methyl 2-bromo-4-(bromomethyl)benzoate 97%
Methyl 2-bromo-4-(bromomethyl)benzoate
Formel:
C₉H₈Br₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840738 CAS-Nummer: 128577-48-0 |