1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2-Methoxyethyl)-1,4-diazepane
OR480833-1G
APOSOR480833-1GEA
150
EUR
APOSOR480833-1G
1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine 95%
1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine
Formel:
C₈H₁₈N₂O Molecular Weight: 158,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09054770 CAS-Nummer: 927802-38-8 |