tert-Butyl (3R)-3-iodopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480835-1G
APOSOR480835-1GEA
294
EUR
APOSOR480835-1G
tert-Butyl (3R)-3-iodopyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (3R)-3-iodopyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₆INO₂ Molecular Weight: 297,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015908 CAS-Nummer: 1234576-86-3 |