4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-methylsulphanyl-pyrimidine
OR480843-5G
APOSOR480843-5GEA
77
EUR
APOSOR480843-5G
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂S Molecular Weight: 205.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878932 CAS-Nummer: 959236-97-6 |