Ethyl 2-methyl-5-nitro-pyrazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480849-1G
APOSOR480849-1GEA 440 EUR
APOSOR480849-1G
Ethyl 2-methyl-5-nitro-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl 2-methyl-5-nitro-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₉N₃O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09701484
CAS-Nummer: 1245807-07-1