3-Amino-2-methoxypyridine-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
OR480850-5G
APOSOR480850-5GEA
360
EUR
APOSOR480850-5G
3-Amino-2-methoxypyridine-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-2-methoxypyridine-4-carboxylic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molecular Weight: 168,152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18262266 CAS-Nummer: 870997-81-2 |