3-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480859-250MG
APOSOR480859-250MGEA
88.6
EUR
APOSOR480859-250MG
3-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 95+%
3-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one
Formel:
C₉H₈ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696330 CAS-Nummer: 127724-75-8 |