4-Bromo-2,2'-bipyridyl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2,2'-bipyridine
OR480861-1G
APOSOR480861-1GEA 179 EUR
APOSOR480861-1G
4-Bromo-2,2'-bipyridyl 95%
4-Bromo-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₀H₇BrN₂
Molecular Weight: 235,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09910216
CAS-Nummer: 14162-95-9