2-(Chloromethyl)-3-methylpyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480862-1G
APOSOR480862-1GEA
127
EUR
APOSOR480862-1G
2-(Chloromethyl)-3-methylpyridine hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-3-methylpyridine hydrochloride
Formel:
C₇H₈ClN·ClH Molecular Weight: 178,059 g/mol Schmelzpunkt: 159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669778 CAS-Nummer: 4370-22-3 |