5-Amino-6-methylpyridine-3-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-6-methylnicotinonitrile
OR480868-250MG
APOSOR480868-250MGEA
202
EUR
APOSOR480868-250MG
5-Amino-6-methylpyridine-3-carbonitrile 97%
5-Amino-6-methylpyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13175887 CAS-Nummer: 3308-01-8 |