tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate
OR480873-5G
APOSOR480873-5GEA
134
EUR
APOSOR480873-5G
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₅Cl₂N₃O₂ Molecular Weight: 304.1700 g/mol Schmelzpunkt: 79…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025732 CAS-Nummer: 916420-27-4 |