N1,N1-Dimethylpentane-1,5-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(Dimethylamino)amylamine
OR480879-1G
APOSOR480879-1GEA
237
EUR
APOSOR480879-1G
N1,N1-Dimethylpentane-1,5-diamine 95%
N1,N1-Dimethylpentane-1,5-diamine
Formel:
C₇H₁₈N₂ Molecular Weight: 130,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047978 CAS-Nummer: 3209-46-9 |