3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR48092-1G
OR48092-250MG
APOSOR48092-1GEA
46.4
EUR
APOSOR48092-1G
APOSOR48092-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formel:
C₈H₇ClN₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32111678 CAS-Nummer: 2391987-06-5 |