3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR48094-250MG
APOSOR48094-250MGEA
169
EUR
APOSOR48094-250MG
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11846271 CAS-Nummer: 1227954-34-8 |