1,6-Anhydro-β-D-glucose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4810T-100G OR4810T-25G OR4810T-5G
APOSOR4810T-100GEA 741 EUR
APOSOR4810T-100G APOSOR4810T-25G APOSOR4810T-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formel: C₆H₁₀O₅
Schmelzpunkt: 182…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063248
CAS-Nummer: 498-07-7