4'-tert-Butyl-4-chlorbutyrophenon 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(4-(tert-Butyl)phenyl)-4-chlorobutan-1-one

OR48113-25G
APOSOR48113-25GEA 59.6 EUR
APOSOR48113-25G
4'-tert-Butyl-4-chlorbutyrophenon 95+%
4'-tert-Butyl-4-chlorbutyrophenon
Formel: C₁₄H₁₉ClO
Molecular Weight: 238,7500 g/mol
Siedepunkt: 155 °C/0,75mmHg
Schmelzpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018996
CAS-Nummer: 43076-61-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR