3-Methoxybenzylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4813-100G OR4813-25G OR4813-5G OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA 168 EUR
APOSOR4813-100G APOSOR4813-25G APOSOR4813-5G APOSOR4813-250G
3-Methoxybenzylchlorid 98%
3-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Siedepunkt: 122…124 °C/13mmHg
Dichte: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000907
CAS-Nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR