2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4815-10G OR4815-1G OR4815-25G OR4815-5G
APOSOR4815-10GEA 152 EUR
APOSOR4815-10G APOSOR4815-1G APOSOR4815-25G APOSOR4815-5G
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075058
CAS-Nummer: 14338-36-4