3,5-Bis(benzyloxy)benzoesäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,5-Bis(benzyloxy)benzoic acid
OR4816-25G
APOSOR4816-25GEA 43.5 EUR
APOSOR4816-25G
3,5-Bis(benzyloxy)benzoesäure 96%
3,5-Bis(benzyloxy)benzoesäure
Formel: C₂₁H₁₈O₄
Molecular Weight: 334,37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191341
CAS-Nummer: 28917-43-3