3-Chloro-6-(1-methylhydrazino)pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4821-1G
APOSOR4821-1GEA
342
EUR
APOSOR4821-1G
3-Chloro-6-(1-methylhydrazino)pyridazine
3-Chloro-6-(1-methylhydrazino)pyridazine
Formel:
C₅H₇ClN₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052661 CAS-Nummer: 76953-33-8 |