2'-Brom-4',5'-(ethylendioxy)acetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone

OR4822-1G OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-1GEA 161 EUR
APOSOR4822-1G APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Brom-4',5'-(ethylendioxy)acetophenon 98%
2'-Brom-4',5'-(ethylendioxy)acetophenon
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168681
CAS-Nummer: 59820-90-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR