2-Cyanphenylacetonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4826-100G OR4826-25G
APOSOR4826-100GEA 0 EUR
APOSOR4826-100G APOSOR4826-25G
2-Cyanphenylacetonitril
2-Cyanphenylacetonitril
Formel: C₉H₆N₂
Schmelzpunkt: 73…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001895
CAS-Nummer: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR