(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol

OR48261-10G OR48261-1G OR48261-5G
APOSOR48261-10GEA 345 EUR
APOSOR48261-10G APOSOR48261-1G APOSOR48261-5G
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol 98%
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201.06 g/mol
Dichte: 1.322 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06201860
CAS-Nummer: 100760-04-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR