(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(4-Hydroxyphenyl)(methyl)acetic acid, (2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 4-[(1R)-1-Carboxyethyl]phenol
OR48264-1G
OR48264-250MG
OR48264-5G
APOSOR48264-1GEA
406
EUR
APOSOR48264-1G
APOSOR48264-250MG
APOSOR48264-5G
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid 98%
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 156…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21606316 CAS-Nummer: 59092-88-5 |