(3-exo)-3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]octane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[(3-exo)-8-Azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-3-isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazole, (3-exo)-3-[3-Methyl-5-(prop-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]octane, exo-3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane
OR48267-250MG
APOSOR48267-250MGEA
26.1
EUR
APOSOR48267-250MG
(3-exo)-3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]octane 95+%
(3-exo)-3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]octane
Formel:
C₁₃H₂₂N₄ Molecular Weight: 234,341 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12912695 CAS-Nummer: 423165-07-5 |