4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR48270-1G
OR48270-250MG
OR48270-5G
APOSOR48270-1GEA
574
EUR
APOSOR48270-1G
APOSOR48270-250MG
APOSOR48270-5G
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₃BrClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31700576 CAS-Nummer: 2091684-77-2 |