5-(2-Chlorphenyl)oxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4832-1G OR4832-250MG
APOSOR4832-1GEA 139 EUR
APOSOR4832-1G APOSOR4832-250MG
5-(2-Chlorphenyl)oxazol 95%
5-(2-Chlorophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084973
CAS-Nummer: 89808-74-2