2H-1,4-Benzoxazine-3(4H)-thione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Dihydro-3-thioxo-2H-1,4-benzoxazine
OR4833-1G
APOSOR4833-1GEA
205
EUR
APOSOR4833-1G
2H-1,4-Benzoxazine-3(4H)-thione
2H-1,4-Benzoxazine-3(4H)-thione
Formel:
C₈H₇NOS Molecular Weight: 165,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269330 CAS-Nummer: 14183-51-8 |