3-Nitro-p-toluonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methyl-3-nitrobenzonitril, 4-Methyl-3-nitrobenzoesäurenitril

OR4834-5G
APOSOR4834-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4834-5G
3-Nitro-p-toluonitril
3-Nitro-p-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 171 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 106,2…106.7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031482
CAS-Nummer: 939-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR