4-Aminopiperidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Piperidin-4-amine

OR4858-25G
APOSOR4858-25GEA 101 EUR
APOSOR4858-25G
4-Aminopiperidin 97%
4-Aminopiperidin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/18mmHg
Dichte: 0.945 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 45.6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179399
CAS-Nummer: 13035-19-3
UN: 2733
ADR: 3+8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR