2-(Methylthio)ethylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4873-25G
APOSOR4873-25GEA 287 EUR
APOSOR4873-25G
2-(Methylthio)ethylamin
2-(Methylthio)ethylamin
Formel: C₃H₉NS
Siedepunkt: 146…149 °C
Dichte: 0,974 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00014825
CAS-Nummer: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR