Ethyl-6-chlor-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4875-1G
APOSOR4875-1GEA
644
EUR
APOSOR4875-1G
Ethyl-6-chlor-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-6-chlor-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269623 CAS-Nummer: 330858-13-4 |