6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4876-100MG
APOSOR4876-100MGEA
109
EUR
APOSOR4876-100MG
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₉ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665805 CAS-Nummer: 220465-51-0 |