Ethyl-6-chlor-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4877-250MG
APOSOR4877-250MGEA 120 EUR
APOSOR4877-250MG
Ethyl-6-chlor-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-6-chlor-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 124…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00139524
CAS-Nummer: 193979-37-2