Guanosin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4880-25G OR4880-100G OR4880-500G
APOSOR4880-25GEA 21.9 EUR
APOSOR4880-25G APOSOR4880-100G APOSOR4880-500G
Guanosin
Guanosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₅
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010182
CAS-Nummer: 118-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR