Uracil
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Pyrimidindion, 2,4-Dihydroxypyrimidin, Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
OR4885-250G
OR4885-100G
OR4885-25G
APOSOR4885-250GEA
50.9
EUR
APOSOR4885-250G
APOSOR4885-100G
APOSOR4885-25G
Uracil
Uracil
Formel:
C₄H₄N₂O₂ Molecular Weight: 112.09 g/mol Siedepunkt: 379 Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006016 CAS-Nummer: 66-22-8 EINECS: 200-621-9 Merck Index: 12,09985 |