Uracil

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,4-Pyrimidindion, 2,4-Dihydroxypyrimidin, Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion

OR4885-250G OR4885-100G OR4885-25G
APOSOR4885-250GEA 50.9 EUR
APOSOR4885-250G APOSOR4885-100G APOSOR4885-25G
Uracil
Uracil
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112.09 g/mol
Siedepunkt: 379
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006016
CAS-Nummer: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR