3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[2-(Acetylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl acetate, 5-Acetoxy-N-acetyltryptamine
OR4891-100MG
APOSOR4891-100MGEA
386
EUR
APOSOR4891-100MG
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O₃ Molecular Weight: 260.288 g/mol Schmelzpunkt: 121 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00209948 CAS-Nummer: 28026-16-6 |