4-Morpholinoanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Morpholinyl)aniline
OR4896-100G
OR4896-25G
OR4896-5G
APOSOR4896-100GEA
115
EUR
APOSOR4896-100G
APOSOR4896-25G
APOSOR4896-5G
4-Morpholinoanilin 98%
4-Morpholinoanilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178.23 g/mol Schmelzpunkt: 132…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006169 CAS-Nummer: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 |