3,4-Dichlorthiobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Dichlorthiobenzoesäureamid
OR49004-10G
OR49004-1G
OR49004-5G
APOSOR49004-10GEA
522
EUR
APOSOR49004-10G
APOSOR49004-1G
APOSOR49004-5G
3,4-Dichlorthiobenzamid
3,4-Dichlorthiobenzamid
Formel:
C₇H₅Cl₂NS Schmelzpunkt: 133…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973321 CAS-Nummer: 22179-73-3 |