1-(Chloroacetyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-1-(piperidin-1-yl)ethan-1-one, 1-(2-Chloroethanoyl)piperidine
OR49021-1G
APOSOR49021-1GEA 109 EUR
APOSOR49021-1G
1-(Chloroacetyl)piperidine
1-(Chloroacetyl)piperidine
Formel: C₇H₁₂ClNO
Molecular Weight: 161,629 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C (0,075 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01095825
CAS-Nummer: 1440-60-4