Imidazo[1,5-a]pyrazin-8-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR49048-250MG
APOSOR49048-250MGEA 232 EUR
APOSOR49048-250MG
Imidazo[1,5-a]pyrazin-8-amine
Imidazo[1,5-a]pyrazin-8-amine
Formel: C₆H₆N₄
Molecular Weight: 134,139 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835041
CAS-Nummer: 26538-77-2