7-Methoxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR49055-250MG
APOSOR49055-250MGEA
835
EUR
APOSOR49055-250MG
7-Methoxyquinazoline
7-Methoxyquinazoline
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18378811 CAS-Nummer: 10105-37-0 |