2-(Chloromethyl)-4-hydroxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Chloromethyl)quinazlin-4-ol
OR4920-1G
APOSOR4920-1GEA
39.3
EUR
APOSOR4920-1G
2-(Chloromethyl)-4-hydroxyquinazoline
2-(Chloromethyl)-4-hydroxyquinazoline
Formel:
C₉H₇ClN₂O Molecular Weight: 194,618 g/mol Schmelzpunkt: 249…253 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665825 CAS-Nummer: 3817-05-8 |